Learn More
Merck Filtros de jeringa estériles Millex™: Membrana MCE
Diseñados para la esterilización y depuración de soluciones estériles. Los filtros de jeringa estériles EMD Millipore Millex™ con membrana MCE son unidades accionadas por jeringa listas para su uso que no han entrado en contacto con el ser humano durante el montaje del filtro. Ofrece unos tamaños de poro de 0.22, 0.45 y 0.80 μm; hay disponibles filtros aptos para uso médico.
253.00€ - 987.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10353242
|
Merck
SLAA033SB |
250Pack | 0,8 μm |
987.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10792393
|
Merck
SLAA033SS |
50Pack | 0,8 μm |
253.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Diseñados para la esterilización y depuración de soluciones estériles.Filtros de jeringa estériles Millex™:con membrana MCE son unidades accionadas por jeringa listas para su uso que no han entrado en contacto con el ser humano durante el montaje del filtro.Ofrece unos tamaños de poro de 0,22, 0,45 y 0,80 μm; hay disponibles filtros aptos para uso médico.
- Probados para garantizar su integridad al 100 %, envasados individualmente y esterilizados
- Toma de entrada hembra Luer-Lok™ y de salida Luer-Slip macho
- Fabricados en un entorno controlado mediante un proceso automatizado
- Banda codificada por color azul que indica claramente qué membrana hay en el interior
- Los filtros de 0.22 μm son aptos para esterilización
- Tamaños de poro mayores para depuración y prefiltrado
- Incluyen un certificado de calidad
- Éster de celulosa mixta que proporciona una filtración multiuso y fiable
- Uso para esterilización/depuración de soluciones de agua, tampón y de sales
- Esterilizados con EtO
- Cumplen con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos
- Todos los filtros de 33 mm cuentan con el marcado CE y son adecuados tanto para aplicaciones de laboratorio como médicas fuera de EE. UU.
Compliance
Cumplen las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Specifications
No esterilizable en autoclave | |
Azul | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
Estéril | |
<100 µl | |
Luer Lock hembra | |
145 psi | |
de 45 °C | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa | |
3,3 cm |
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. | |
Sí | |
0,8 μm | |
Aclarado de soluciones de agua, tampones o acuosas | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
Luer-Slip macho | |
113 °F | |
113 °F | |
Acrílico modificado | |
100 mL |