Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, fibra de vidrio, 25 mm de diám.
25 mm de diámetro, membrana de fibra de vidrio Millex-AP, hidrófila.
Marca: Merck SLAP02550
132.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18800kg
Descripción
Se utiliza para prefiltrar soluciones contaminadas
Filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana MCE: La carcasa está hecha de cloruro de polivinilideno (PVC) de baja extracción.Especificaciones
Sí | |
2 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Luer-Lock hembra | |
Millex™ | |
Prefiltro de jeringa | |
25 mm |
Fibra de vidrio AP 20 | |
No estéril | |
PVC | |
deslizamiento Luer macho | |
2 μm | |
500 mL | |
25 mm |