Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: membrana de PVDF: 4 mm de diámetro
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
2075.00€
Especificaciones
Desechables
Material Membrana de PVDF
Material (membrana) PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Material de la carcasa N.° por paquete Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material de la carcasa N.° por paquete Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
10411551
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLHVR04NK
Polietileno de alta densidad (HPDE) 1000Pack 0,45 μm
2075.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
  • Con entrada hembra Luer-Lok™ y salida macho Luer Slip
  • Menor unión de proteínas
  • Se utiliza en soluciones acuosas y orgánicas suaves
Especificaciones
Especificaciones
PVDF
No estéril
Polietileno de alta densidad (HPDE)
1 ml
4,0 mm
Membrana de PVDF
0,45 μm
Preparación de muestras analíticas
Filtro de jeringa
4,0 mm