Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE - Mitex
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca:  Merck SLLS025NS
275.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12498016
  • 296.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membrana de PTFE hidrófoba
  • Compatible con soluciones orgánicas más agresivas y condiciones de altas temperaturas
†Con salida de tubo, para filtración directa en pequeños recipientes de recepción.
Especificaciones
Especificaciones
Mitex
Polietileno
25 mm
5 μm
Filtro de jeringa