Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófilo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLLHR04NL
216.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa de IC Millex™ no estériles:- Con certificación para cromatografía de iones
- Bajo nivel de extraíbles de IC, lo que optimiza los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
LH | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
14 bares (200 psi) | |
100Pack | |
Filtro de jeringa | |
4,0 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
0,1 cm2 | |
<10 µl | |
Luer-Lock™ hembra | |
Luer Slip macho, escalonado | |
de 45 °C | |
1 ml | |
4,0 mm |