Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófilo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca:  Merck SLLHH13NK
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022193
  • 2855.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa de IC Millex™ no estériles:
  • Con certificación para cromatografía de iones
  • Bajo nivel de extraíbles de IC, lo que optimiza los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
  • Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
Entrada natural/salida natural
Jeringa
0,45 μm
LH
Preparación de muestras analíticas
Polietileno de alta densidad (HPDE)
6,9 bares (100 psi)
6,9 (100)bar(psi)
de 45 °C
10 mL
13 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
0,65 cm2
<25 µl
Luer-Lok™ hembra
deslizamiento Luer macho
1000Pack
Filtro Millex-LH
13 mm