Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™ HPF LCR
Los filtros no estériles ofrecen un mayor rendimiento para facilitar la filtración.
242.00€ - 3305.00€
Especificaciones
Color Natural
Conectores Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho
Desechables
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Material (membrana) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
10627945
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLLGM25NK
1000Pack
3305.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10556835
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SLLGM25NS
50Pack
242.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incluye dos medios diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado para eliminar las partículas más grandes y un filtro de membrana de PTFE hidrófilo para el filtrado fino.
  • Producción de dos a cuatro veces mayor que con los filtros de jeringa sin prefiltros
  • Para uso manual o automatizado
  • Carcasa de polietileno de bajo contenido en extraíbles
  • Material PTFE
  • 25 mm
  • No estéril
  • Disponible en paquete de 50 o 1000
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Aclaración de soluciones acuosas y orgánicas con niveles altos de partículas
113 °F
Unidad de filtración Millex-HPF/LCR
0,82 in
2,5 cm
2,5 cm
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho
Polietileno de alta densidad (HPDE)
0,2 μm
3,9 cm2
Dos medios diferentes, un prefiltro graduado de fibra de vidrio, un filtro de membrana de PTFE hidrófilo
45 °C
100 mL
2,1 cm
2,5 cm