Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca: Merck SLGNM25NS
218.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa de HPF Millex™ no estériles- HPF Millex incluye dos medios diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado (de 10,0 a 0,7 µm) para eliminar partículas más grandes y un filtro de membrana de 0,20 o 0,45 µm para una filtración fina
- Rendimiento significativamente mayor que los filtros estándar sin medios de prefiltración, especialmente cuando se filtran soluciones cargadas de partículas
- Para uso manual o automatizado
- Carcasa de polietileno de baja extracción
Aplicaciones:
Pruebas de disolución de fármacos, preparación automatizada de muestras, aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Especificaciones
Natural | |
Sí | |
0,2 μm | |
3,9cm2 | |
250 µl | |
50/Paq. | |
50Pack | |
de 45 °C | |
100 mL | |
2,1 cm | |
25 mm |
Luer-Lock hembra | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Nailon | |
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho | |
113 °F | |
Unidad de filtro | |
0,82 in | |
2,5 cm | |
2,5 cm |