Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 5.0 μm de tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 5.0 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
Marca: Merck SMWP04700
219.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
5 μm | |
580 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
135 µm | |
Hidrófilo | |
47 mm |
≥0,42 bares, aire con agua | |
Membrana | |
Celulosa | |
No estéril | |
32 l/min/cm2 | |
Plano | |
100/paq. | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 5.0
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose