Learn More
Merck Membranas hidrófobas con borde de 3 mm
Para pruebas de esterilidad y microbiológicas de antibióticos y fármacos bacteriostáticos, así como para operaciones de maquinaria de llenado
Marca:  Merck HAEP04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10629693
  • 353.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo son filtros estándar tipo MF con bordes. El borde no humectante evita la intrusión del fármaco debajo del borde de sellado del soporte
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
0,45 μm
Pruebas de esterilidad y microbiológicas de antibióticos y fármacos bacteriostáticos, así como para operaciones de maquinaria de llenado
A granel (100 filtros)
167 °F
150 µm
60 ml/min/cm2
4,7 cm
Ésteres de celulosa mixta (MCE)
No estéril
Borde hidrófobo
Plano
75 °C
Membrana hidrófoba con borde
1,85 in
4,7 cm