Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles de 25 mm HPF Millex™
Logre un rendimiento hasta un 50 % mayor y una filtración más cómoda que con las jeringas de filtración tradicionales. Los filtros de jeringa no estériles EMD Millipore HPF Millex™ ofrecen toda una gama de membranas de PVDF o de nailon para una filtración fina y óptima. Los filtros no estériles son compatibles con varias estaciones de trabajo Zymark.
Marca: Merck SLHNM25NK
2770.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Logre un rendimiento hasta un 50 % mayor y una filtración más cómoda que con las jeringas de filtración tradicionales.Los filtros de jeringa no estériles de 25 mm HPF Millex™ ofrecen toda una gama de membranas de PVDF o de nailon para una filtración fina y óptima.Los filtros no estériles son compatibles con varias estaciones de trabajo Zymark.
Descripción general de los filtros de jeringa de HPF Millex™ no estériles- HPF Millex incluye dos medios diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado (de 10,0 a 0,7 µm) para eliminar partículas más grandes y un filtro de membrana de 0,20 o 0,45 µm para una filtración fina
- Rendimiento significativamente mayor que los filtros estándar sin medios de prefiltración, especialmente cuando se filtran soluciones cargadas de partículas
- Para uso manual o automatizado
- Carcasa de polietileno de baja extracción
Aplicaciones:
Pruebas de disolución de fármacos, preparación automatizada de muestras, aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Especificaciones
Natural | |
Nailon con prefiltro de fibra de vidrio graduado | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Sí | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
100Pack | |
100 mL | |
25 mm |