Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,45 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck HVLP00010
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
4 l/min/cm2 | |
≥1,55 bares, aire con agua | |
Rollo de 3 m (10 pies) | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |
No estéril | |
>2,6 ml/min x cm2 | |
70% | |
Plano | |
125 µm | |
Hidrófilo | |
304 mm |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
HVLP | |
1 por rollo | |
1Pack. | |
de 85 °C | |
Membranas de filtración | |
30,4 x 304cm |