Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: hidrófilos: 0.65 μ de tamaño de poro
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck DVPP00010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
PVDF | |
0,65 μm | |
> 6 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
1 rollo x 3 m (10 pies) | |
125 µm | |
Hidrófilo |
≥1,10 bares, aire con agua | |
Filtro de pantalla | |
Membrana Durapore | |
No estéril | |
9 l/min x cm2 | |
Plano | |
1Pack | |
Membranas de filtración |