Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,22 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Marca: Merck GVHP04700
360.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14580kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
PVDF | |
No estéril | |
hidrófobos | |
100/paq. | |
hidrófobos | |
47 mm |
≥ 1,24 bares, aire con metanol | |
Filtro de pantalla | |
0,22 μm | |
>1 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
47 mm |