Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,1 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
162.00€ - 605.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | PVDF |
Tamaño de poro | 0,1 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10329880
|
Merck
VVLP01300 |
13 mm | 100Pack |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10526902
|
Merck
VVLP04700 |
47 mm | 100Pack |
265.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10696531
|
Merck
VVLP02500 |
25 mm | 100Pack |
195.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10074490
|
Merck
VVLP14250 |
142 mm | 50Pack |
605.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10471541
|
Merck
VVLP09050 |
90 mm | 50Pack |
405.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10656551
|
Merck
VVHP04700 |
47 mm | Paquete de 100 |
249.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11760433
|
Merck
VVLP00010 |
1 rollo |
448.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15848317
|
Merck
VVLP07625 |
76 mm | 25Pack |
168.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química.La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,1 μm | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
PVDF | |
No estéril |