Learn More
Merck Unidades de filtros para centrifugado Centricon™ Plus-70
Compatible con rotor basculante (250 ml) con rotación máxima de 3500 x G
Marca: Merck UFC700308
Detalles adicionales : Peso : 0.58500kg
Descripción
El filtro centrífugo Centricon™ Plus-70 es un dispositivo desechable de un solo uso diseñado para el procesamiento rápido de soluciones biológicas acuosas en volúmenes de 15 a 70 ml. Solo es compatible con centrífugas basculantes. El dispositivo Centricon Plus-70 puede concentrar la mayoría de las soluciones de 70 ml hasta 350 μl en solo 25 minutos (algunas soluciones pueden tardar un poco más).•90 % de recuperación normal •Concentración de 50X a 200X •Volumen de retención bajo •La carcasa de polipropileno minimiza la unión •El punto muerto evita que gire hasta secarse •Listo para su uso. Sin montaje Aplicaciones:•Concentración y desalado de eluidos de columna de cromatografía •Concentración de anticuerpos monoclonales •Concentración de proteínas o virus de sobrenadantes de cultivo •Clarificación de homogeneizados de tejidos y lisados •Intercambio de tampones o diafiltracióndesechables, de un solo uso, acuosos, soluciones, volúmenes, rango
Especificaciones
Sí | |
3 kDa | |
19 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
De 15 a 70 ml |
Polipropileno | |
No estéril | |
Para concentración y purificación de muestras biológicas; para procesamiento rápido de soluciones acuosas. de soluciones acuosas | |
Filtros para centrífuga |