Learn More
Merck Monitores de análisis de aerosoles de 37 mm
Para el análisis de partículas de aerosoles
374.00€ - 890.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Conectores | Luer Slip hembra |
Material | Poliestireno |
Área de filtración | 9 cm2 |
Diámetro (imperial) | 1,4 in |
Código de producto | Marca | Tipo | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10528452
|
Merck
MAWP037A0 |
Monitor de aerosoles, con almohadilla | AAWP |
374.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10014610
|
Merck
MAWP037AM |
Monitor de aerosoles, peso combinado con almohadilla | AAWP |
890.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10330181
|
Merck
MHWP037A0 |
Monitor de aerosoles, con almohadilla | HAWP |
460.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Disponibles con membranas de peso a juego
- Los soportes de filtro desechables y transparentes se suministran premontados con filtros de éster de celulosa mixta MF-Millipore™
- El anillo de soporte de celulosa fina sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro
- Carcasa de plástico no estéril SAN (acrilonitrilo de estireno) de tres piezas
- La sección central mantiene sujeto el filtro cuando la sección superior se retira para el muestreo con aerosol
- Entrada y salida Luer-Slip hembra
- La carcasa mide 3.7 de diám. × 2.9 cm de altura (1.43 × 1.12 pulg) con la parte superior retirada; 3.7 cm de altura (1.43 pulg) con la parte superior colocada El valor de recuento de fondo medio (ABC) aparece marcado en cada paquete de monitor premontado
- Área de filtración efectiva: 9.0 cm2
- Solo para vacío, los monitores de peso a juego contienen dos filtros de peso a juego dentro de 0.1 mg, lo que elimina el pesaje previo de los filtros de ensayo en el análisis gravimétrico
Información de órdenes
Monitor case is also available separately for use with membrane of your choice; comes with or without support ring.
Especificaciones
Blanco | |
Poliestireno | |
1,4 in | |
3,7 cm |
Luer Slip hembra | |
9 cm2 | |
3,7 cm |