Learn More
Merck Sistema de filtración de residuos peligrosos
Separa las fases sólidas y líquidas de las muestras de residuos
Marca: Merck YT30142HW
12709.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Si las muestras de residuos contienen sustancias o metales no volátiles o semivolátiles, utilice este sistema de filtración de residuos peligrosos para la separación, la extracción y la filtración. Desarrollado en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el sistema está diseñado específicamente para la prueba de toxicidad del procedimiento de extracción (EP) de la EPA de los Estados Unidos y el procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP). El dispositivo separa las fases sólidas y líquidas de las muestras de residuos para su análisis. Características y ventajas:•Contiene un soporte interior con revestimiento de PTFE para evitar la contaminación de metales pesados •Permite la introducción sencilla de muestras voluminosas a través de un puerto de entrada amplio y una placa superior extraíble •Se desmonta para facilitar la limpieza Aplicaciones: Prueba de toxicidad de EP de la EPA de EE. UU. y procedimiento de lixiviación característica de tocxicidad; Sistema de filtración de residuos peligrosos YT31042HW, piezas de repuesto de 142 mm; Mando YY2214257; Junta de silicona de TC YY2004055 de 1 a 0,5 pulg.; Abrazadera YY2004045 de 1 a 0,5 pulg.; Junta tórica TCYY2214265 (2-251), silicona; Junta tórica YY2214253 (2-251), Soporte bajo drenaje PTFEYT3014257, revestido de PTFE; Patas con tapones YY2214251, llave de 0,19 pulg.; Llave de rueda YY2214252 para soporte de 142 mm Accesorios: Junta YY2004057, 1-0,5 pulg. Fluoroelastómero revestido de PTFE; Tubos XX6700035 para uso a presión, D.I. de 0,5 pulg. Filtros de membrana: Filtro de fibra de vidrio AP4014250 sin aglutinante, AP40, 142 mm; Filtro de fibra de vidrio APFF14250 sin aglutinante, APFF, 142 mm; Agitador giratorio YT310RAHWEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable 316; patas de aluminio; ruedas de PP moldeadas; junta de PTFE | |
Kits o suministros de pruebas ambientales | |
42,2 cm | |
7,25 in |
Sistema de residuos peligrosos | |
No estéril | |
16,6 in | |
7,25 in | |
18,4 cm |