Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ de 13 mm: membrana de PVDF Durapore™
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
338.00€ - 2290.00€
Especificaciones
Código de color | Amarillo |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Durapore PVDF |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Estilo de salida | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Estilo de salida | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11742524
|
Merck
SLHVX13NK |
1000Pack | Deslizamiento Luer macho | 0,45 μm |
2290.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11702534
|
Merck
SLHVX13NL |
100Pack | Deslizamiento Luer macho | 0,45 μm |
338.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10731080
|
Merck
SLHVX13TL |
100Pack | Salida de tubo | 0,45 μm |
351.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
- Las membranas Durapore™ (PVDF) combinan un flujo rápido con una baja unión de proteínas
- El diseño de carcasa de polipropileno sobremoldeado ofrece un filtro más sólido, con una presión de carcasa máxima de 150 psig (10 bar) lo que permite filtrar soluciones con mayor rapidez
- El diseño de carcasa optimizado mantiene un 50 % menos de volumen que los filtros tradicionales de 13 mm para garantizar la máxima recuperación de muestras
- El proceso de fabricación totalmente automatizado minimiza el riesgo de contaminación y cumple los estándares farmacéuticos
- La banda codificada por color en la carcasa indica claramente el tipo de membrana
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip.
Especificaciones
Amarillo | |
Durapore PVDF | |
No estéril | |
PP | |
< 10 ml | |
13 mm |
Sí | |
0,45 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |