Learn More
Invitrogen™ Biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer™ Select (96 pocillos)
La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select contiene 23 778 ARNip de Invitrogen™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 7926 genes para realizar cribajes de ARNi contra genes objetivo de fármacos humanos conocidos.
Marca:  Invitrogen™ A30092
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Código de producto. 15611862
  • 110500.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer™ Select incluye genes involucrados en apoptosis, senescencia, unión de ácidos nucleicos, autofagia, reparación de ADN, junto con receptores nucleares caracterizados y otros genes que se consideran objetivos potenciales para la terapéutica. La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select contiene 23 778 ARNip de Ambion™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 7926 genes para realizar cribajes de ARNi contra genes objetivo de fármacos humanos conocidos. Esta biblioteca fue diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
¿Por qué usar la biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select? Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer Select se optimizan con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas propias y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi. La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, ARNip validados generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la máxima calidad de datos respaldada por la mejor garantía del sector. Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le permiten utilizar ARNip de alta potencia para maximizar el descubrimiento con incluso menos. Los ARNip Invitrogen Silencer Select están diseñados con la mayor potencia de ARNip disponible, dando como resultado 100 ARNip más potentes y permitiendo reducciones genéticas en las concentraciones más bajas. Los ARNip de alta potencia de Silencer Select le permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos falsos negativos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para cribajes adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip de alta potencia, suficiente para al menos 500 transfecciones (con 5 nM de ARNip, 100 μl de volumen de transfección).
La biblioteca incluye ID de genes de las bibliotecas de ARNip de genoma farmacoconvertible humano y genoma farmacoconvertible humano ampliado de Thermo Fisher que no están ya en las bibliotecas de quinasa, fosfatasa, proteasa, canal iónico, GPCR o ubiquitina. Los ARNip de Silencer Select se han diseñado utilizando los algoritmos líderes de Thermo Fisher Scientific, junto con nuestras novedosas modificaciones químicas de ácido nucleico bloqueado (LNA), lo que ayuda a garantizar la eficacia, especificidad y potencia necesarias para la detección de ARNi mediante una completa plataforma predefinida para el descubrimiento terapéutico.
  • Eficacia superior: reduzca los efectos fuera del objetivo hasta un 90 % con los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
  • Máxima eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
  • Fiable: consiga descubrimientos más rápidos gracias a la consistencia de la reducción genética y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Cómodo: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matriz de 96 y 384 pocillos
  • Personalizable: elija la mejor opción para las necesidades de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNip adicionales y formatos agrupados
Especificaciones
Especificaciones
23 778 ARNip totales dirigidos a 7926 genes chapados en placas de 96 pocillos (273 placas)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos