Learn More
Invitrogen™ Biblioteca genómica humana de ARNip Silencer
La biblioteca genómica humana de ARNip Silencer™ contiene un total de 65 058 ARNip dirigidos a 21 686 genes extraídos de la base de datos NCBI RefSeq.
Marca:  Invitrogen™ A30076
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Código de producto. 15651842
  • 138000.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La regulación epigenética de la expresión génica está demostrando ser un regulador clave en el desarrollo y la progresión de una serie de enfermedades humanas. La biblioteca epigenética humana de ARNip Silencer™ contiene 1560 ARNip de Silencer Ambion™ dirigidos a 520 enzimas epigenéticas, incluyendo aquellas que median la señalización epigenética a través de la acetilación y metilación de histonas. La biblioteca fue diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Utilizando la tecnología de Ambion Silencer basada en una bioinformática rigurosa para garantizar una alta especificidad de objetivos y potencia de ARNip, la biblioteca epigenética humana de ARNip Silencer es una solución ideal de cribaje de ARNi para estudios de reducción genética epigenética especializados y rentables
¿Por qué utilizar la biblioteca genómica humana de ARNip Silencer? Los ARNip de Thermo Fisher Scientific Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (obtenga más información sobre la garantía). La biblioteca genómica humana de ARNip Silencer contiene ARNip prediseñados y validados, cuando están disponibles, generados teniendo en cuenta la potencia y la especificidad, para que pueda centrarse en la calidad de los datos y no en los problemas de rendimiento (obtenga más información sobre el diseño). La biblioteca se entrega con información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número RefSeq y el ID de locus; además de los resultados de cualquier experimento de validación realizado con los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista completa de genes objetivo. Las bibliotecas de ARNip Silencer le permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos Los ARNip de Invitrogen Silencer están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción génica en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar un menor potencial de efectos fuera del objetivo y datos falsos positivos, sino que también minimiza los resultados falsos negativos del cribaje de ARNip. La biblioteca genómica humana de ARNip Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (con 25 nM de ARNip, 100 μl de volumen de transfección). Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para cualquier conjunto de genes humanos, de ratón o rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o tamaños más grandes. Para obtener una lista completa de genes o información adicional, o para discutir su investigación con uno de nuestros expertos técnicos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
  • Completa: acelere el cribaje del ARNip con colecciones completas y listas para su envío de ARNip de genoma humano de Invitrogen Silencer
  • Fiable: aumente la precisión del cribaje objetivo con tres ARNip individuales por gen objetivo
  • Eficaz: reduzca los impactos objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip de Invitrogen Silencer
  • Cómodo: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matriz
  • Personalizable: elija la mejor opción disponible para satisfacer las necesidades de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNip adicionales y formatos agrupados
Especificaciones
Especificaciones
65 058 ARNip totales dirigidos a 21 686 genes en placas de 384 pocillos (186 placas)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos