Learn More
Cole-Parmer™ Manta calefactora con controlador serie EM
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
Marca: Cole-Parmer™ 36002-14
Detalles adicionales : Peso : 2.10150kg
Descripción
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
- Las mantas calefactoras más seguras del mercado
- Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de 50 ml a 500 ml
- Diseño innovador para evitar que la funda exterior se caliente
- Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de 50 ml a 5 l
- Temperatura máxima del elemento de 450 °C
- Controlador incorporado
- El cartucho del calefactor aislado es sustituible
- Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
Especificaciones
Polypropylene Outer Case | |
500 mL | |
310 mm | |
145 mm | |
Pinzas | |
UK and EU plug | |
9.4 in. | |
Heating Mantle | |
16.9 oz. | |
Aplicaciones de calentamiento en el laboratorio, transferencia máxima de calor con un riesgo mínimo de rotura del matraz |
500 mL (16.9 oz.) | |
12.2 in. | |
5.7 in. | |
230 V | |
Caja exterior de polipropileno | |
200 W | |
238 mm | |
450 °C | |
842°F | |
50/60 Hz |