Learn More
Corning™ Microplaca Elplasia™ de 96 pocillos, unión ultrabaja, fondo en forma de U
Color:Negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
Marca: Corning™ 4442
Detalles adicionales : Peso : 0.45350kg
Descripción
Las únicas placas con un simple protocolo «plug and play» para la formación de grandes volúmenes de esferoides sin andamios y con autoensamblaje.
Nuevos revestimientos de superficies y geometría de pocillos, incluyendo Corning Ultra Low Attachment (ULA) en las placas de fondo redondo. La superficie ULA de Corning es hidrófila, biológicamente inerte y no degradable, lo que favorece la formación de esferoides altamente reproducibles y facilita la recolección.
Placas de fondo redondo Corning Elplasia, óptimas para la formación, recogida y expansión de esferoides a granel. Las placas de fondo redondo presentan una superficie de adherencia ultrabaja Corning y están disponibles en formatos de 6, 24 y 96 pocillos.
•Los esferoides pueden formarse y cultivarse durante 21 días o más
•Se pueden producir entre 79 y 15 000+ esferoides por pocillo, dependiendo del formato de la placa, bajo una condición de cultivo
•El alto volumen de esferoides generados en cada pocillo aumenta las señales por pocillo sin aumentar el tamaño de esferoide
•Paredes negras opacas para reducir la diafonía entre pocillos
•, Adecuadas para ensayos de fluorescencia/luminiscencia
•Disponibles en múltiples formatos, dos geometrías de pocillos y opciones de recubrimiento de superficie.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Con tapa | |
Accesorio ultrabajo | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Redondo | |
5/Paq. | |
Negro |
No | |
No esterilizable en autoclave | |
Negro, Fondo transparente | |
96 | |
Adherencia ultrabaja | |
5/caja | |
5 |