Learn More
Thermo Scientific™ Comprobadores de bolsillo y sensores de pH/conductividad/SDT/salinidad Elite PCTS de repuesto
Pruebas flexibles de pH, conductividad, SDT, salinidad y temperatura sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite PCTS duraderos para una gran variedad de aplicaciones, incluidas agricultura, acuicultura, hidroponía y más.
178.00€ - 214.00€
Especificaciones
Exactitud (conductividad) | ±1 % de la escala completa |
---|---|
Exactitud (pH) | ±0,02 |
Exactitud (salinidad) | ±1 % de la escala completa |
Exactitud (TDS) | ±1 % de la escala completa |
Modos de calibración | pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15994012
|
Thermo Scientific™
ELITEPCTSKIT |
Comprobador de bolsillo Elite PCTS para medir pH, conductividad, TDS o salinidad con temperatura | Comprobador Elite PCTS con pilas, cordón, maletín de transporte blando, tampones de pH y estándar de conductividad |
214.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15859791
|
Thermo Scientific™
ELITEPCTS |
Comprobador de bolsillo Elite PCTS para medir pH, conductividad, SDT o salinidad con temperatura | Comprobador Elite PCTS con pilas, cordón y estuche de transporte blando |
178.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo Elite PCTS para medir pH, conductividad, sólidos disueltos totales (SDT) o salinidad con temperatura para una amplia gama de aplicaciones. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función One-Touch Calibration y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, control ambiental y más.
- Opción de prueba flexible
- Mide pH, conductividad, SDT o salinidad con temperatura
- Gran pantalla gráfica retroiluminada
- Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
- Promedio de 150 horas de duración de la batería
- La ancha tapa a prueba de fugas sirve como base estable
- Sensores reemplazables
- Garantía de un año para el comprobador
- Garantía de seis meses para sensores de repuesto
Especificaciones
±1 % de la escala completa | |
±1 % de la escala completa | |
pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura | |
Desde 1 hasta 3 | |
De 0,00 a 20,00 mS/cm | |
De 0,00 a 10,00 ppt | |
0,01 | |
0,1 μS/cm para de 0,0 a 200,0 μS/cm; 1 μS/cm para de 200 a 2000 μS/cm; 0,01 mS/cm para de 2,00 a 20,00 mS/cm | |
0,1 ppm para de 0,0 a 100,0 ppm; 1 ppm para de 100 a 1000 ppm; 0,01 ppt para de 0,10 a 10,00 ppt | |
De 0,40 a 1,00 (seleccionable) | |
Sí | |
1 punta | |
0,1 °C, 0,1 °F |
±0,02 | |
±1 % de la escala completa | |
Desde 1 hasta 3 | |
pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature | |
Desde -1,00 hasta 15,00 | |
De 0,00 a 10,00 ppt | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,10 ppt | |
Por curva de salinidad práctica | |
± 0,6 °C, ± 1,0 °F para 0,0 a 50,0 °C; ± 1,1 °C, ± 1,9 °F para 50,1 a 60,0 °C | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
De 32,0° a 140,0 °F |