Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Replacement Spare Heater Element
221.00€ - 430.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Tipo de producto | Elemento de calentamiento de repuesto |
Frecuencia | 50 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11758422
|
Bibby Scientific™
10086-42 |
100 ml |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11768422
|
Bibby Scientific™
99966-98 |
250 ml |
430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11778422
|
Bibby Scientific™
99966-99 |
500 ml |
330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
230 V | |
Elemento de calentamiento de repuesto | |
50 Hz |