Learn More
Cole-Parmer™ Mantas calefactoras para extracción calefactora/agitación
Diseñado exclusivamente para permitir calentar o agitar líquidos con diferentes puntos de ebullición o agitar uno al lado del otro
Marca: Cole-Parmer™ 03076-46
Detalles adicionales : Peso : 12.50000kg
Descripción
- El exclusivo flujo de aire ventilado asegura que esta permanezca fría al tacto
- Agite o caliente las soluciones simultáneamente en cada posición
- Compatible con capacidades de matraces de 100 a 1000 ml
- La construcción duradera permite el funcionamiento continuo de las mantas según sea necesario por pruebas de extracción rutinarias
- Seis posiciones
Especificaciones
1000 mL (33.8 oz.) | |
1000 ml | |
28,575 cm | |
Matraces | |
13,0175 cm | |
230 V | |
450 °C | |
33.8 oz. |
6 posiciones | |
11,25 in | |
136 mm | |
5,125 in | |
144,78 cm | |
Calentador/agitador para extracción | |
3,15 A | |
842°F |