Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Egg-shaped PTFE Stir Bars
Egg-shaped PTFE Stir Bars ensure complete mixing.
6.55€ - 45.95€
Especificaciones
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 1 unidad
Forma Huevo
Tipo Stir Bar
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12653606
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™ Essentials
04768-85
19,05 mm 70 mm
45.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11795198
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™ Essentials
04768-05
4,76mm 9,5mm
6.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets.
  • One-piece coating of PTFE resists corrosion, heat, and cold.
  • Chemically inert stir bars won't contaminate liquid being stirred.
  • Guaranteed to be leakproof.
  • Egg-shaped stir bars have oval magnets—ideal for use in round-bottom flasks.
  • Shape conforms to flask bottom and ensures complete mixing.
  • Low-friction PTFE coating ensures smooth spinning and maximum energy transfer.
Especificaciones
Especificaciones
PTFE (politetrafluoroetileno)
1 unidad
Huevo
Stir Bar