Learn More
EDTA Disodium Salt, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
515.00€ - 1700.00€
CAS | 6381-92-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H18N2Na2O10 |
Peso molecular (g/mol) | 372.24 |
Número MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
Clave InChI | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs |
PubChem CID | 44120005 |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15548494
|
Avantor J.T.Baker
8993-01 |
500 g | Frasco de polietileno |
515.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15558494
|
Avantor J.T.Baker
8993-05 |
2.5 kg | Frasco de polietileno |
1700.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Bulk Pharmaceutical Chemical
6381-92-6 | |
372.24 | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
44120005 |
C10H18N2Na2O10 | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Especificaciones
EDTA Disodium Salt | |
6381-92-6 | |
C10H18N2Na2O10 | |
1L = 0.00kg | |
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L | |
Disodio;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato;dihidrato | |
44120005 | |
BAKER ANALYZED™ Reactivo de ACS |
Dihydrate | |
Meets USP requirements | |
MFCD00150037,MFCD00003541 | |
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs | |
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
372.24 | |
372.24 | |
Crystals |