Learn More
3M™ Dosímetro de ruido personal Edge™ 5
El dosímetro de ruido personal 3M™ Edge™ 5 ofrece tecnología avanzada en un marco compacto y sin cables para una forma más ligera y ergonómica de controlar los niveles de ruido.
Marca: 3M™ 7000030071
Detalles adicionales : Peso : 1.81400kg
Descripción
- Batería recargable de polímero de litio
- El soporte delgado y contorneado se ciñe al borde; el marco compacto ofrece una mayor comodidad
- Certificaciones de seguridad intrínseca
- Montaje en hombro
Especificaciones
40 horas | |
88 x 53 x 19 mm | |
Dosis, exposición, campo de identidad, L(C-A), Lavg/Leq, máximo, mínimo, pico, dosis proyectada, tiempo de ejecución, SEL (Lep), SPL, umbral, TWA, límite superior (UL) |
CE, IEC 61252, ANSI S1.25 | |
Estación de carga |