Learn More
Justrite™ Centro de acumulación EcoPolyBlend™
Cree sistemas personalizados para ofrecer una solución completa. El centro de acumulación Justrite™ EcoPolyBlend™ combina unidades de acumulación para crear sistemas de control de derrames personalizados, con lo que se logra la solución perfecta para las necesidades específicas del sector.
Marca: Justrite™ 28659
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
Descripción
Los centros de acumulación EcoPolyBlend™ de perfil bajo solo miden 140 mm de altura para una fácil manipulación de los bidones. Fabricados con polietileno reciclado, estos centros de acumulación son casi impermeables a los productos químicos, incluidos los ácidos y los corrosivos. Su construcción en una sola pieza elimina las fugas, lo que los convierte en la opción perfecta para operaciones de llenado y dispensación de bidones. Las rejillas de autocolocación no se levantan y son extraíbles para facilitar la limpieza. Combine unidades modulares de 2, 4, 6 y 8 bidones para crear su propio sistema personalizado. Utilice las pinzas de unión opcionales para mantener juntas las unidades. Los sumideros permanecen separados y las pinzas se pueden quitar para facilitar una nueva colocación.Especificaciones
Negro | |
6 bidones |