Learn More
Fisherbrand™ Economy Digital Heated Circulating Bath and Stainless Steel Tank
Economy model with digital thermostatic control unit and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
1219.00€ - 2135.90€
Especificaciones
Circulación externa | No |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Garantía | 3 Years |
Tensión | 120/230 V |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17215566
|
Fisherbrand™
|
5 L | 330 x 180 x 395 mm | 15°C to 100°C |
1219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17275556
|
Fisherbrand™
|
12 L | 360 x 330 x 395 mm | ambient +5°C to 100°C |
1431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17285556
|
Fisherbrand™
|
18 L | 540 x 330 x 395 mm | 5°C to 100°C |
1531.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17295556
|
Fisherbrand™
|
26 L | 540 x 330 x 405 mm | 5°C to 100°C |
1616.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17205566
|
Fisherbrand™
|
38 L | 730 x 333 x 450 mm | 5°C to 100°C |
2135.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
- Stability: ±0.05°C
- Clear, bright 4-digit LED display
- Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
- Model available with or without T-clamp
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2-point user calibration
- Visual alarm
Especificaciones
No | |
Stainless Steel | |
3 Years | |
120/230 V |