Learn More
Fisherbrand™ Termorreactor ECO 25 para análisis de COD
Permite al usuario determinar parámetros como COD, compuestos nitrogenados y fosforados. El termorreactor Fisherbrand™ ECO 25 para análisis de COD permite preparar muestras mediante digestión en húmedo para determinar elementos metálicos y no metálicos en materiales orgánicos e inorgánicos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.80000kg
Código de producto. 11751304
  • 825.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Análisis de COD en solo 30 minutos
  • Señal acústica y apagado automático al final de cada ciclo
  • Cinco temperaturas de trabajo seleccionables: (70 °, 100 °, 120 °, 150 ° y 160 °C)
  • Cubierta del tubo de ensayo, protección del bloque calefactor y termostato de seguridad para mejorar la seguridad y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Termorreactor
70 °, 100 °, 120 °, 150 ° y 160 °C
Certificados
Ver productos accesorios