Learn More
Sharpsguard™ Eco Waste Container with Needle Remover
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marca:  Sharpsguard™ DD442NRYLR
Detalles adicionales : Peso : 5.28000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17724844
  • 12.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sharpsguard™ eco 0.5 con extractor de agujas, es ideal para trabajadores del sector sanitario, y se puede instalar fácilmente en un compartimento para bolsas o guantes.
  • Este recipiente ya se suministra con la tapa montada. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Mientras estén en uso, los recipientes deben colocarse de forma segura utilizando la placa base 0,5 de nuestra gama POUDS™.
  • Aparte de una diferencia en el tono del color y una «R» añadida al final del código del producto, no hay diferencia en la gama segura y fácil de usar que conoce y en la que confía.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Especificaciones
0,4 L
79 x 45 x 206 mm
1 unidad
Extractor de agujas
Amarillo
26 x 30 mm
88 g