Learn More
Sharpsguard™ Eco Anatomical Waste Container
The new Sharpsguard™ eco anatomical container, made using at least 40% recycled plastic with red solid lid is for the disposal of anatomical waste and other potentially infectious waste.
116.00€ - 296.00€
Especificaciones
Color del tapón | Rojo |
---|---|
Color | Amarillo |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de residuos anatómicos y potencialmente infecciosos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17784834
|
Sharpsguard™
DD320R |
21,01 L |
116.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17754874
|
Sharpsguard™
DD910R |
10,91 L |
296.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17764874
|
Sharpsguard™
DD912R |
2,6 L |
150.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sharpsguard™ eco anatomical is for the safe disposal of anatomical and other potentially infectious waste.
Especificaciones
Rojo | |
Amarillo | |
Eliminación segura de residuos anatómicos y potencialmente infecciosos |