Learn More
Bellingham + Stanley™ Refractómetro con escala Brix portátil óptico profesional Eclipse
Fabricado con las más altas especificaciones utilizando únicamente los mejores materiales y componentes ópticos. El refractómetro portátil Bellingham + Stanley™ Eclipse es un instrumento portátil y de bajo coste que se utiliza para la determinación in situ del índice de refracción de líquidos o la concentración de soluciones.
Marca: Bellingham + Stanley™ 45-41
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
La gama de escalas de grado profesional Eclipse está disponible para uso general en una variedad de aplicaciones, con modelos especiales disponibles, como modelos Brix de bajo volumen para facilitar la medición de muestras de menos 1μ l que son utilizadas por botánicos y zoólogos para medir néctar. Todos los instrumentos se suministran con un maletín de transporte blando e instrucciones de uso.
Estos refractómetros fiables y robustos están sellados contra la entrada de agua con fabricación IP65, por lo que pueden utilizarse en los entornos más exigentes. La gran carcasa y el mango de goma hacen que el instrumento sea increíblemente fácil de manejar. Las características especiales hacen que las mediciones sean fáciles y fiables:
- Ajuste a cero sencillo con bloqueo
- Vista sombreada con pantalla brillante para una distinción máxima
- Gran precisión, escala clara
- Prisma fácil de limpiar
- Función exclusiva de ‘alimentación de goteo’ de muestras
- Peso reducido
- Soportes antibalanceo
- Solapa de prisma de encaje a presión
Especificaciones
Refractómetro portátil profesional Eclipse | |
0,2 | |
Determinación in situ del índice de refracción (RI) de líquidos o la concentración de soluciones | |
IP65 |
Desde 1,330 hasta 1,420 | |
Índice de refracción | |
Maletín de transporte suave |