Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora Torrey Pines EchoTherm, 0 °C a 400 °C, aluminio
Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
Marca: Cole-Parmer™ 51808-97
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- Placa calefactora de aluminio programable
- Repita cualquier programa hasta 98 veces automáticamente
- Se pueden almacenar múltiples temperaturas, rampas de temperatura y eventos cronometrados.
- Ofrece la interfaz RS-232 para el control o el registro de datos mediante un ordenador
- Almacene hasta 10 programas en la memoria para poder recuperarlos y usarlos al instante
- Medición de temperatura RTD de platino para una precisión de ± 1 %
- Incluye sonda de temperatura y cable desconectable de 1,8 m con enchufe.
Especificaciones
Placa caliente | |
Cuadrada | |
6 x 6 pulg | |
254 mm | |
10 pulg | |
11,43 cm | |
19,05 cm | |
230 V, 400 w, 50 a 6 Hz |
230 V | |
Aluminio | |
De 0 °C a 400 °C | |
4,5 in | |
7,5 in | |
25,4 cm | |
400 W | |
Cable desmontable con enchufe de 6 pies, sonda de temperatura. |