Learn More
Fisherbrand™ Ebony Treatment Dish
Protects DNA from damage. Fisherbrand™ Ebony Treatment Dishes are manufactured with a darkened acrylic to reduce exposure to light that may be harmful to DNA.
87.05€ - 296.00€
Especificaciones
Color | Ébano |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Depósito para ensayo cometa |
Material | Acrílico |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15589901
|
Fisherbrand™
|
1 unidad |
87.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15599901
|
Fisherbrand™
|
4 |
296.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Manufactured from Ebony Acrylic
- Minimizes exposure to light and reduces background DNA damage
Especificaciones
Ébano | |
Depósito para ensayo cometa | |
Acrílico |