Learn More
Thermo Scientific™ Tira de tubos ABgene™ EasyStrip™ Plus con tapas planas individuales
La tira de tubos Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus con tapas planas individuales está diseñada para reducir el riesgo de contaminación cruzada en ensayos de PCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB2000
337.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21977" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
La tira de tubos Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus con tapas planas individuales está diseñada para reducir el riesgo de contaminación cruzada en ensayos de PCR. La tira de tubos es compatible con bloques de termociclador de 0,2 ml e incluye tapones planos individuales, lo que facilita el acceso rápido y sencillo a las muestras individuales. Además, los marcadores graduados de 20 μl en cada tubo permiten la verificación visual del volumen y la medición de las adiciones de reactivos y muestras.Para tiras de tubos con tapones ultratransparentes, consulte la cat. n.º AB-2005.
Características:
- Evite la contaminación cruzada con las tapas individuales unidas
- Verifique los volúmenes de reacción del tubo con marcas de 20 μ l en cada tubo
- Realice un seguimiento de las muestras mediante las lengüetas de los extremos para etiquetar cada tira
- Identifique los pocillos individuales rápidamente y evite errores de pipeteo. Para ello, coloque las etiquetas (A-H) en la tapa de cada tubo y en la unión de cada tapa (visibles cuando la tapa está abierta o cerrada)
- PCR
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa | |
Temperatura ambiente | |
Termocicladores |
Transparente | |
250 tiras | |
Plano |