Learn More
Greiner Bio-One Colador de células EASYstrainer, para tubos de 50 ml
For fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates
Marca:  Greiner Bio-One 542070
Detalles adicionales : Peso : 0.44100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15391067
  • 129.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se adapta a tubos estándar de 50 ml
  • Mango y superficie del manto para una mejor manipulación aséptica
  • Ranura de ventilación entre el tubo y el filtro para una filtración rápida
  • Tres tamaños de malla codificados por colores
  • Sin derrame de líquidos
  • Práctico blist
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Filtro de células
Tubos estándar de 50 ml
Filtración rápida y segura de suspensiones celulares y aislamientos de células primarias
Estéril
70 μm