Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC EASY-Spray™ PepMap™ Neo
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo.
1210.22€ - 1676.97€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis, EASY-Spray™ |
---|---|
Diámetro (métrico) | 75 µm |
Presión máxima | 22000 psi (1500 bar) |
Tamaño de partículas | 2 μm |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17477583
|
Thermo Scientific™
ES75150PN |
Easy-Spray™ PepMap™ Neo C18, 2 µm, 75 µm x 150 mm | 150 mm |
1210.22€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17487583
|
Thermo Scientific™
ES75500PN |
Easy-Spray™ PepMap™ Neo C18, 2 µm, 75 µm x 500 mm | 500 mm |
1519.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17497583
|
Thermo Scientific™
ES75750PN |
Easy-Spray™ PepMap™ Neo C18, 2 µm, 75 µm x 750 mm | 750 mm |
1676.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos utilizando las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo. Estas columnas ofrecen una fácil conectividad, una alta reproducibilidad y excelentes separaciones. Nuestras columnas Neo proporcionan una capacidad de presión de 1500 bares, una consistencia de columna a columna y una eficiencia mejoradas. Los materiales de la columna se fabrican y seleccionan conforme estándares exactos y se envasan a altas presiones, lo que da como resultado una simetría de picos, una resolución y una reproducibilidad de columna a columna mejoradas permitiendo obtener mejor cobertura de muestras y mejor información. El formato Click-and-Spray de las columnas EASY-Spray permite realizar conexiones perfectas con nuestro espectrómetro de masas en todo momento.
Beneficios de las columnas PepMap Neo
- Conectividad brillante: las columnas EASY-Spray™ se colocan en su posición con facilidad.
- Reproducibilidad brillante: los protocolos de fabricación precisos para el envasado de materiales mejoran la consistencia de columna a columna para los análisis reproducibles cada día.
- Separación brillante: el envasado a presiones ultra altas aumenta la eficiencia de la columna, lo que le permite hacerla funcionar a hasta 1500 bar para mejorar la simetría de picos y la resolución, lo que aporta una capacidad de muestra mayor para más información de esta.
Especificaciones
Columna de análisis, EASY-Spray™ | |
22000 psi (1500 bar) | |
Desde 2 hasta 8 | |
450 m2/g | |
L1 | |
Easy Spray | |
15% | |
Sí | |
Proteómica bottom-up, LC-MS |
75 µm | |
2 μm | |
100 Å | |
de 60 °C | |
C18 | |
Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso | |
Fase inversa | |
Fase inversa |