Learn More
Thermo Scientific™ Kits del conector de columnas para HPLC capilares EASY-Column™
Utilice estos conectores, manguitos y tes con columnas capilares para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Column™.
Marca:  Thermo Scientific™ SC601
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11571174
  • 273.71€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos kits de conectores, manguitos y tes con columnas capilares Thermo Scientific™ EASY-Column™. Las columnas EASY-Column optimizan el LC y LC-MS de nanoescala. Los kits de conectores de columna fáciles de usar y de volumen muerto cero están disponibles para configuraciones de una y dos columnas y para garantizar una configuración en línea de LC/MS sencilla y reproducible. Cada columna ofrece un excelente rendimiento cromatográfico en cualquier sistema LC de nanoescala. En caudales de nl/min frente a ml/min, EASY-Column ofrece una mayor sensibilidad con una mejor relación señal-ruido en comparación con el electrospray tradicional.
Especificaciones
Especificaciones
0,79 mm
120 Å
LC-MS
EASY-Column
Mezcla y ventilación A/B; para configuración de dos columnas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.