Learn More
Thermo Scientific™ Kits del conector de columnas para HPLC capilares EASY-Column™
Utilice estos conectores, manguitos y tes con columnas capilares para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Column™.
Marca: Thermo Scientific™ SC602
Detalles adicionales : Peso : 3.22050kg
Descripción
Utilice estos kits de conectores, manguitos y tes con columnas capilares Thermo Scientific™ EASY-Column™. Las columnas EASY-Column optimizan el LC y LC-MS de nanoescala. Los kits de conectores de columna fáciles de usar y de volumen muerto cero están disponibles para configuraciones de una y dos columnas y para garantizar una configuración en línea de LC/MS sencilla y reproducible. Cada columna ofrece un excelente rendimiento cromatográfico en cualquier sistema LC de nanoescala. En caudales de nl/min frente a ml/min, EASY-Column ofrece una mayor sensibilidad con una mejor relación señal-ruido en comparación con el electrospray tradicional.
Capilares de sílice fundido libres de metal y biocompatibles. Los extremos de las columnas están cortados con precisión y pulidos para asegurar una conexión perfecta de volumen muerto cero con el emisor o la línea de transferencia.- Compatible con todos los sistemas HPLC de nanoescala Optimizado para LC-MS en línea Control de calidad en todas las columnas Diseño sencillo y flexible
Las uniones de volumen muerto cero y las conexiones en T de volumen muerto de nanolitros aseguran una dispersión mínima del sistema.
Especificaciones
0,79 mm | |
120 Å | |
Sí |
LC-MS | |
EASY-Column | |
Configuración de dos columnas |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.