Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas electrónicas Equalizer multicanal de espacio ajustable de las puntas E1-ClipTip™
Realice transferencias de muestras entre casi cualquier tubo, gradilla, microplaca o caja de gel horizontal de forma rápida y eficaz con un espaciado ajustable de las puntas.
2235.00€ - 2860.00€
Especificaciones
Modelo 0,5μL
Línea de productos E1-ClipTip™
Programable Sí
Tipo Pipeta de ecualizador
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Número de canales Volumen (métrico) Puntas compatibles Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de canales Volumen (métrico) Puntas compatibles Precio Cantidad y disponibilidad  
15603056
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672090BT
6 De 15 a 1250 μl FinnPipette™ Novus
2235.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
15663046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672050BT
8 De 2 a 125 μl Tacta™
2600.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
15693046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672080BT
8 De 10 a 300 μl Xplorer™ Más Move It™
2565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15613056
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672100BT
8 De 15 a 1250 μl FinnPipette™ Novus
2590.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15623046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672010BT
8 De 0,5 a 12,5 μl 0,1 a 3 μL
2425.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15643046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672030BT
8 De 1 a 30 μl 0,5 a 10 μL
2425.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15673046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672060BT
8 De 2 a 125 μl 0,2 a 10 μL
2565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
15633046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672020BT
12 De 0,5 a 12,5 μl 0,1 a 3 μL
2860.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15653046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672040BT
12 De 1 a 30 μl 0,5 a 10 μL
2610.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15683046
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4672070BT
12 De 2 a 125 μl 0,2 a 10 μL
2610.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Realice transferencias de muestras entre casi cualquier tubo, gradilla, microplaca o caja de gel horizontal de forma rápida y eficaz con la pipeta Equalizer Thermo Scientific™ E1-ClipTip™.El espaciado ajustable de las puntas permite fijar la distancia entre ellas con tan solo deslizar la escala para expandirla y contraerla según el formato de instrumental de laboratorio deseado. La NUEVA aplicación My Pipette™ Creator permite la programación de E1-ClipTip desde la comodidad de su ordenador.
Se recomiendan los siguientes productos para las pruebas de SARS Cov-2:4672100BT y 4672060BT.
Innovadora tecnología de interfaz de puntas de bloqueo ClipTip
  • La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras.
  • Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
  • Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración de colocar las puntas en la pipeta.
Una opción ideal para las transferencias de muestras
  • Reduce la repetición y ahorra tiempo entre formatos de instrumental de laboratorio con un espaciado ajustable en las puntas en los modelos Equalizer.
Funcionamiento unificado para varios usuarios y entornos 
  • La interfaz de usuario personalizada y la protección mediante contraseña garantizan un funcionamiento unificado entre varios usuarios.
  • Funcionamiento electrónico para ayudarle a disfrutar de nuevo del pipeteo
  • Diseñado para una comodidad óptima y facilidad de uso, el sistema de expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo accionado con el dedo índice permite que el pulgar esté relajado durante el pipeteo.
Dos opciones de funcionamiento garantizan un funcionamiento óptimo para cada aplicación 
Elija un protocolo de ajustes predefinidos o de matriz paso a paso con parámetros para las aplicaciones más frecuentes. 
MyPipette™: acceso con un solo clic para obtener un pipeteo más eficiente y unificado
Personalice la vista de menú principal organizando iconos en su orden de preferencia o creando métodos abreviados para sus funciones de pipeteo y programas favoritos. También puede proteger los ajustes importantes de edición accidental con una contraseña.
Almacenamiento de hasta 20 programas 
¿Cansado de editar continuamente? La función de programación le permite almacenar 20 de sus protocolos más habituales de matriz o de ajustes predefinidos con un nombre específico. 
Una pipeta para cada aplicación
Elija entre pipetas monocanal, o multicanal de 8 a 16 canales o de 6 a 12 canales con espaciado ajustable entre puntas dentro de un intervalo de volumen de 0,5 a 1250 µl.
Seguimiento de la pipeta
La monitorización y la calibración le recuerdan cuándo hay que volver a enviar la pipeta para mantenimiento.
Calibraciones específicas para líquidos
Resultados de mayor calidad con calibraciones específicas de líquidos. 
Batería de iones de litio
Rendimiento duradero y recarga rápida.
Recarga flexible
Utilice el soporte de carga o un enchufe, usted decide.
Garantía de 2 años 
Con un cómodo registro en web.
Compatibles con puntas de pipeta Thermo Scientific ClipTip
†Las pipetas E1-ClipTip 12.5 y todas las pipetas 384 E1-ClipTiputilizan tecnología de ajuste a presión y sellado
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
0,5μL
E1-ClipTip™
Sí
Pipeta de ecualizador