Learn More
Invitrogen™ Imán DynaMag™-PCR
Imán DynaMag™-PCR
Brand: Invitrogen™ 492025
451.25 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.05000kg
Description
El sistema MAGnify™ ChIP utiliza un nuevo imán compatible con tubos de tiras de PCR de 0,2 ml. Este imán es fundamental para permitir el uso de volúmenes y números de células iniciales reducidos para las etapas de inmunoprecipitación y lavado. Este novedoso separador magnético le permite obtener resultados de forma rápida y sencilla, al tiempo que ofrece la libertad de realizar simultáneamente varios ensayos de ChIP en tubos de PCR con un pipeteador multicanal.Specifications
Guarde los imanes a temperatura ambiente. | |
DynaMag™ | |
DynaMag™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.