Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX 12-tube Mixing Wheel
Rueda de mezcla de 12 tubos Dynabeads™ MX
Marca:  Applied Biosystems™ 15903
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10364393
  • 296.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accesorio para base de mezclador Dynabeads™ MX (cat.cat. 159-02).Diseñado para alojar 12 tubos de muestra de entre 1,5 ml (microcentrífuga) y 1,7 mm de diámetro.Requiere el uso de la torreta de mezclador (cat.n.º 159-06) para fijar a la base del mezclador.
Especificaciones
Especificaciones
1,5 mL
Rueda de mezcla
Mezcladores de muestra Dynabeads™
12
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.