Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas teñidas de color rojo
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
198.00€ - 995.00€
Especificaciones
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad |
---|---|
Concentración | 1 % de sólidos |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. |
Contenido | Partículas de poliestireno tintadas en agua |
Color | Rojo |
Código de producto | Marca | Diámetro medio (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro medio (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10012714
|
Thermo Scientific™
R0100 |
1,0 μm | 1 unidad |
424.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11884912
|
Thermo Scientific™
R0100B |
1,0 μm | 60 mL |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11894912
|
Thermo Scientific™
R0200 |
2,0 μm | 10 mL |
399.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11804922
|
Thermo Scientific™
R0200B |
2,0 μm | 1 unidad |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10175094
|
Thermo Scientific™
R0300 |
3,0 μm | 10 mL |
399.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11824922
|
Thermo Scientific™
R0300B |
3,0 μm | 60 mL |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11834922
|
Thermo Scientific™
R100 |
0,10 μm | 15 ml |
398.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11844922
|
Thermo Scientific™
R100B |
0,10 μm | 1 unidad |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10200035
|
Thermo Scientific™
R200 |
0,20 μm | 15 mL |
400.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11884922
|
Thermo Scientific™
R200B |
0,20 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10526245
|
Thermo Scientific™
R25 |
0,025 μm | 15 ml |
397.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11804932
|
Thermo Scientific™
R25B |
0,025 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10559124
|
Thermo Scientific™
R300 |
0,30 μm | 15 ml |
399.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11824932
|
Thermo Scientific™
R300B |
0,30 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11834932
|
Thermo Scientific™
R400 |
0,40 μm | 15 mL |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11844932
|
Thermo Scientific™
R400B |
0,40 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12685597
|
Thermo Scientific™
R50 |
0,05 μm | 15 mL |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11523383
|
Thermo Scientific™
R500 |
0,50 μm | 1 unidad |
398.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11884932
|
Thermo Scientific™
R500B |
0,50 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11864932
|
Thermo Scientific™
R50B |
0,05 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11894932
|
Thermo Scientific™
R60 |
0,06 μm | 1 unidad |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11814942
|
Thermo Scientific™
R600 |
0,60 μm | 1 unidad |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11824942
|
Thermo Scientific™
R600B |
0,60 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11804942
|
Thermo Scientific™
R60B |
0,06 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11834942
|
Thermo Scientific™
R700 |
0,70 μm | 15 ml |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11844942
|
Thermo Scientific™
R700B |
0,70 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11854942
|
Thermo Scientific™
R800 |
0,80 μm | 15mL |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11864942
|
Thermo Scientific™
R800B |
0,80 μm | 90 mL |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11874942
|
Thermo Scientific™
R900 |
0,90 μm | 15 ml |
398.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11884942
|
Thermo Scientific™
R900B |
0,90 μm | 1 unidad |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11854922
|
Thermo Scientific™
R160 |
0.16 μm | 1 Each |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11854932
|
Thermo Scientific™
R50 |
0,05 μm | 15 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11864922
|
Thermo Scientific™
R160B |
0.16µm | 1 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color rojo, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.Características:
- Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 ºC)
- Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
- Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
- También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendado para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Specifications
Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. | |
Rojo | |
Partícula fluorescente | |
Folleto de instrucciones del paquete | |
1,59 a 589 nm (25 °C) |
1 % de sólidos | |
Partículas de poliestireno tintadas en agua | |
Poliestireno | |
Rojo fluorescente Fireflli (542/612 nm) | |
1,05 g/cm³ | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses |