Learn More
3M™ Filtros Dustmaster™
Se puede combinar con cartucho de gas y vapor de la serie 6000. El filtro de partículas 3M ofrece una resistencia baja a la respiración.
37.57€ - 386.10€
Productos 5
Código de producto Marca Tipo de filtro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de filtro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15719017
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000037674
P2 R
93.40€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15729797
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000059866
P3 5/Pk. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15719797
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000059865
P2 5/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11751363
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000059865
P2 5/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12364659
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000006601
P2 1 Ea. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Combines with the 6000 Series Gas Vapor cartridges to provide particulate and gas/vapor protection
  • Note: 3M 501 filter retainers needed to combine the 5000 and 6000 series