Learn More
DWK Life Sciences Tapón conector GL 45 multipuerto de acero inoxidable DURAN™, de PBT, GL 45, 3 puertos
Tapones con 2 o 3 orificios para frascos GL 45 DURAN™.
Marca: DWK Life Sciences 292612804
Detalles adicionales : Peso : 0.16560kg
Descripción
Un sistema de conexión de tubos resistente y duradero para usar con todos los tamaños de frascos de laboratorio y medios GL45 DURAN™. El adaptador del tapón del frasco simplifica la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril. Los conectores de manguera dentada son adecuados para la conexión de tubos flexibles con un diámetro interno de 8,0 mm. El centro de acero inoxidable, que gira libremente, permite desenroscar el frasco sin tener que desconectar los tubos flexibles. Los conectores y la pieza central están fabricados con acero inoxidable tipo 316L. La junta de silicona y el tapón de rosca GL 45 de PBT de color rojo proporcionan un cierre a prueba de líquidos. Amplio rango de so de temperatura (hasta 180 °C). Esterilizable en autoclave (a 121 °C durante 15 minutos). Código de retorno para una trazabilidad completa.
- Transferencia facilitada de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril gracias al adaptador del tapón del frasco
- Los conectores de manguera macho de una, dos o tres púas en los conjuntos superior e inferior son adecuados para conectar tubos de silicona flexibles con un diámetro interno de 8,0 mm
- El centro de acero inoxidable, que gira libremente, permite desenroscar el frasco sin tener que desconectar los tubos flexibles
- Los conectores superiores ligeramente extendidos permiten una fijación de tubos más sencilla
- Todos los componentes se han soldado completamente para evitar huecos de atrapamiento
- Superficie higiénica y electropulida para permitir una limpieza y una esterilización adecuadas
- Una junta de silicona de clase VI de la USP <88> y el tapón de rosca GL 45 de PBT de color rojo proporcionan un cierre a prueba de líquidos
- Lote codificado para la trazabilidad
Especificaciones
Transferencia de líquidos estériles dentro y fuera de los frascos de laboratorio; suministro de reactivos a los instrumentos; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; esterilización en autoclave de medios en frascos |