Learn More
DWK Life Sciences Cono de sedimentación DURAN™, tipo Imhoff, graduado
El cono de sedimentación cónico con graduación según Imhoff permite la cuantificación de sedimentos de una suspensión (por ejemplo, en aguas residuales).
Marca: DWK Life Sciences 214015403
1045.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.29000kg
Descripción
El análisis de sedimentación y, por tanto, la determinación de la calidad del agua, por ejemplo, en aguas residuales y pluviales, es un tema esencial en el análisis ambiental. Debido a su manipulación sencilla, en el análisis de sedimentación se utilizan recipientes de sedimentación cónicos según Imhoff (con graduación) en su mayoría. A partir de una suspensión, partículas de diferente tamaño se asientan en el fondo del vaso con el tiempo y se puede realizar una evaluación cuantitativa.
- Tipo Imhoff
- Marca de graduación en 1000 ml
- Para ver las divisiones de escala y los límites de precisión, consulte la tabla
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
- Cerámica esmaltada blanca de alta resistencia
Especificaciones
1000 ml | |
Sedimentación; cuantificación de sólidos depositados de una suspensión; análisis de la calidad del agua en relación con sólidos en suspensión; análisis de agua (aguas residuales) | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
120 mm |