Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco lavador de gases, Caperuza con placa filtrante, con esmerilado normalizado
Los frascos lavadores de gases se utilizan para limpiar gases debido a un flujo a través de un líquido adecuado.
220.00€ - 258.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Porosidad | 1 |
Diámetro interior del tubo (métrico) | 10 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza (lavado) de gases con disolventes; purificación de mezclas de gases; la junta esmerilada estándar evita que el gas escape en el punto de unión; filtrado |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10652951
|
DWK Life Sciences
257010107 |
100 ml |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028140
|
DWK Life Sciences
257020108 |
250 ml |
258.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para la filtración y purificación de gas, se requieren frascos lavadores de gases que consisten en un tubo de distribución de gases, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de ensayo, el gas es forzado a fluir a través de un líquido antes de ser liberado. Para este propósito, el tubo de distribución de gases se sumerge en el líquido, el gas pasa a través de él y las impurezas en el gas se unen al líquido. El gas se purifica o se lava, por así decirlo. Una placa filtrante en el tubo de distribución de gases genera las burbujas de aire más pequeñas posibles, que forman una superficie de contacto con el líquido lo más grande posible.- Caperuza con placa filtrante
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
10 mm | |
1 unidad |
1 | |
Limpieza (lavado) de gases con disolventes; purificación de mezclas de gases; la junta esmerilada estándar evita que el gas escape en el punto de unión; filtrado |